missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Meptyldinocap, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meptyldinocap |
| CAS | 131-72-6 |
| Molekylformel | C18 H24 N2 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dinocap-P, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenyl crotonate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+ |
| LEDER | CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2,4-dinitro-6-octan-2-ylphenyl) (E)-but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.39 |
| Formel vikt | 364.1634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?