Läs mer
Mepyramine Maleate EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Mepyramine Maleate EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-methoxybenzyl)pyridin-2-amine |
| CAS | 52818-63-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(4-methoxybenzyl)pyridin-2-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-(4-Methoxybenzyl)pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. A (EP), Mepyramine Imp. A (EP), N-(4-Methoxybenzyl)pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Impurity A, Mepyramine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | COc1ccc(CNc2ccccn2)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyridin-2-amine |
| Visa mer |