Läs mer
Mepyramine maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16458716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458716 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16458716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1281
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.
Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27N3O5
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyrilamine maleate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.09 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (124.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C)CCN(CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 401.46
Formel vikt 401.46
Procent renhet 99.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation