Läs mer
Mequinol, LoGiCal
Produktkod. 30462073
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462073 10 mg
1 options
Produktkod. 30462073 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1131.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Analyt- eller komponentnamn para-Methoxyphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-metoxyfenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 124,0524 g/mol