Läs mer
Mequinol, Mikromol™
Produktkod. 17970696
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17970696 500 mg
1 options
Produktkod. 17970696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1131.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mequinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Analyt- eller komponentnamn para-Methoxyphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
LEDER COc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-metoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 124,0524 g/mol