Läs mer
Mequitazin, LoGiCal
Produktkod. 30458034
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458034 10 mg
1 options
Produktkod. 30458034 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3131.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mequitazine
CAS 29216-28-2
Analyt- eller komponentnamn Mequitazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H22 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
InChI formel InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
IUPAC-namn 10-(1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-ylmetyl)fenotiazin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 322.47
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 322,1504 g/mol