Läs mer
Mequitazine, MedChemExpress
Produktkod. 16494647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494647 50 mg -
16478856 100 mg -
16471148 5 mg 5mg
16443816 25 mg 25mg
16408748 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2168
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Mequitazine is a potent, and long-acting histamine H1 antagonist.
Mequitazine is a potent, and long-acting histamine H1 antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mequitazine
CAS 29216-28-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N2S
Kvantitet 50 mg
Synonym LM-209
Löslighetsinformation DMSO : 16 mg/mL (49.62 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER C12=CC=CC=C1N(CC3CN4CCC3CC4)C5=C(C=CC=C5)S2
Molekylvikt (g/mol) 322.47
Formel vikt 322.47
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation