missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mequitazine Sulfoxide N-Oxide (Mequitazine N,S-Dioxide), Mikromol™

Produktkod. 17921516
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921516 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17921516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3131.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Mequitazine Sulfoxide N-Oxide (Mequitazine N,S-Dioxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mequitazine Sulfoxide N-Oxide
CAS 62705-13-9
Analyt- eller komponentnamn Mequitazine Sulfoxide N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H22 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10-[(1-Oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)methyl]-10H-phenothiazine 5-Oxide, 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, N,5-dioxide, Mequitazine Sulfoxide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O2S/c23-22-11-9-15(10-12-22)16(14-22)13-21-17-5-1-3-7-19(17)25(24)20-8-4-2-6-18(20)21/h1-8,15-16H,9-14H2
LEDER [O-][N+]12CCC(CC1)C(CN3c4ccccc4S(=O)c5ccccc35)C2
IUPAC-namn 10-[(1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)methyl]phenothiazine 5-oxide
Molekylvikt (g/mol) 354.47
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 354.1402 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.