Läs mer
Mequitazin, TRC
Produktkod. 30134224
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134224 100 mg
30009676 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM225110100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29216-28-2
Molekylformel C20 H22 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 322.47
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
IUPAC-namn 10-(1-azabicyklo[2.2.2]oktan-3-ylmetyl)fenotiazin
LEDER C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mequitazine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Formel vikt 322.1504