missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mer Antibody (108928) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB5912K
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Mer Monoclonal antibody specifically detects Mer in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Mer | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 108928 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| c-mer, c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MER, MER receptor tyrosine kinase, MGC133349, Receptor tyrosine kinase MerTK, RP38Proto-oncogene c-Mer, STK kinase, tyrosine-protein kinase Mer | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse Mer, Glu23-Phe498, Accession # Q60805 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Protein Kinase, Signal Transduction, Vision | |
| 10461 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering