missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mer Rabbit anti-Human, Clone: S07-6H2, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2905.00 SEK - 5650.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Mer |
|---|---|
| Klona | S07-6H2 |
| Utspädning | Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18318865
|
Novus Biologicals
NBP3-14954-25UL |
25 μg |
2905.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18337442
|
Novus Biologicals
NBP3-14954-100UL |
100 μg |
5650.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Mer Monoclonal antibody specifically detects Mer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| Mer | |
| Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| c-mer, c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MER, MER receptor tyrosine kinase, MGC133349, Receptor tyrosine kinase MerTK, RP38Proto-oncogene c-Mer, STK kinase, tyrosine-protein kinase Mer | |
| A synthetic peptide of human Mer (Uniprot#: Q12866) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S07-6H2 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Protein Kinase, Signal Transduction, Vision | |
| 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA with 0.01% Sodium Azide | |
| 10461 | |
| IgG | |
| Affinity-purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel