Läs mer
Meradine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meradine |
| CAS | 7390-62-7 |
| Molekylformel | C5 H5 N5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| LEDER | Nc1ncnc2[nH]c(S)nc12 |
| IUPAC-namn | 6-amino-9H-purine-8-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.19 |
| Formel vikt | 167.0266 |