Läs mer
Merkaptoättiksyra, 97+%
Produktkod. 11494307
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494307 100 g 100g
11404317 500 g 500g
11414317 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20391.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.97 SEK
    380.65 SEK / 100g
    Save 43.32 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Luftkänslig | CAS: 68-11-1 | C2H4O2S | 92,112 g/mol
Reagens som skyddar tryptofan vid aminosyraanalys. Merkaptoättiksyra används som skyddsmedel för tryptofan vid aminosyraanalys och en surhetsindikator. Den finner tillämpning som en mellanprodukt i kemiska reaktioner såsom addition, eliminering och cyklisering. Det fungerar som en prekursor till ammoniumtioglykolat, natriumtioglykolat och kalciumtioglykolat. Dess tennorganiska derivat används som stabilisatorer för polyvinylklorid (PVC). I organisk syntes fungerar den som en nukleofil i tioglykolysreaktioner och svavelöverföringsmedel för sulfonylkloridsyntes. Vidare används det i läderbearbetning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens som skyddar tryptofan vid aminosyraanalys. Merkaptoättiksyra används som skyddsmedel för tryptofan vid aminosyreanalys och som surhetsindikator. Den används som mellanprodukt i kemiska reaktioner såsom addition, eliminering och cyklisering. Det fungerar som en föregångare till ammoniumtioglycolat, natriumtioglycolat och kalciumtioglycolat. Dess organotinderivat används som stabilisatorer för polyvinylklorid (PVC). Vid organisk syntes fungerar det som nukleofil i tioglykolysreaktioner och som svavelöverföringsmedel för syntes av sulfonylklorid. Dessutom används det vid läderbearbetning.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, etrar, ketoner, ester, klorerade kolväten, bensen och aromatiska kolväten. Lätt blandbart med kloroform.
Anteckningar
Luftkänslig. Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-11-1
Molekylformel C2H4O2S
Molekylvikt (g/mol) 92.112
MDL-nummer MFCD00004876
InChI-nyckel CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC-namn 2-sulfanylättiksyra
LEDER C(C(=O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercaptoacetic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt °C till 12 °C
Densitet 1.295
Kokpunkt 220 °C
Flampunkt 119 °C (246 °F)
Linjär formel HSCH2CO2H
Brytningsindex 1.5045
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1940
Beilstein 506166
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9336
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, etrar, ketoner, ester, klorerade kolväten, bensen och aromatiska kolväten. Lätt blandbart med kloroform.
Formel vikt 92.11
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercaptoacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.