Läs mer
Mercaptoacetic Acid, 98%
Produktkod. p-3736801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
Produktkod. 10183410
Brand: Thermo Scientific Acros 125430100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 68-11-1 | C2H4O2S | 92.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-11-1
Molekylformel C2H4O2S
Molekylvikt (g/mol) 92.11
MDL-nummer MFCD00004876
InChI-nyckel CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC-namn 2-sulfanylättiksyra
LEDER C(C(=O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercaptoacetic acid
Smältpunkt -16.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.3250g/mL, 1.325
Kokpunkt 220.0°C
Flampunkt 126°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Iodimetry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CO2H
Brytningsindex 1.5030 to 1.5050
Kvantitet 10 mL
Fieser 01,1153; 07,366
Merck Index 15, 9489
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene
Viskositet 6.55 Pas (20°C)
Formel vikt 92.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercaptoacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.