Läs mer
Merkaptoättiksyra kalciumsalttrihydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15492357
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492357 50 g 50g
15482357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045557.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65208-41-5
Molekylformel C2H10CaO5S
Molekylvikt (g/mol) 186.24
MDL-nummer MFCD00150707
InChI-nyckel GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate
PubChem CID 131882808
IUPAC-namn kalcium;2-sulfanylättiksyra;trihydrat
LEDER O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate
Smältpunkt 280°C to 290°C (decomposition)
Färg Vitt
Linjär formel (HSCH2CO2)Ca·3H2O
Kvantitet 50 g
Beilstein 3755791
Merck Index 14,1711
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 276.34 (222.29 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver