Läs mer
Mercaptoättiksyra natriumsalt, 97 %
Beskrivning
Merkaptoättiksyranatriumsalt används som ett reagens som skyddar tryptofan vid aminosyraanalys. Det är ett vanligt använt reagens för bakteriologisk forskning för att upprätthålla reducerande förhållanden i media. Det skyddar också enzymer mot inaktivering genom att bibehålla proteintiolgrupper i reducerat tillstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Merkaptoättiksyranatriumsalt används som ett reagens som skyddar tryptofan vid aminosyraanalys. Det är ett vanligt använt reagens för bakteriologisk forskning för att upprätthålla reducerande förhållanden i media. Det skyddar också enzymer mot inaktivering genom att bibehålla proteintiolgrupper i reducerat tillstånd.
Löslighet Lösligt i vatten
(1000g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 20 °C. Förvaras under inert gas. Den är hygroskopisk till sin natur och känslig för fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercaptoacetic acid sodium salt |
| Smältpunkt | >300 °C |
| pH | ∼6 |
| Odör | Stank |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3335 |
| Beilstein | 4569109 |
| Känslighet | Luftkänslig; Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8692 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1000 g/L vid 20 °C). |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.