Läs mer
Mercaptoättiksyra natriumsalt, 97 %
Produktkod. 11343496
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343496 500 g 500g
11323496 25 g 25g
11333496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14356.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114,094 g/mol
Merkaptoättiksyranatriumsalt används som ett reagens som skyddar tryptofan vid aminosyraanalys. Det är ett vanligt använt reagens för bakteriologisk forskning för att upprätthålla reducerande förhållanden i media. Det skyddar också enzymer mot inaktivering genom att bibehålla proteintiolgrupper i reducerat tillstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Merkaptoättiksyranatriumsalt används som ett reagens som skyddar tryptofan vid aminosyraanalys. Det är ett vanligt använt reagens för bakteriologisk forskning för att upprätthålla reducerande förhållanden i media. Det skyddar också enzymer mot inaktivering genom att bibehålla proteintiolgrupper i reducerat tillstånd.
Löslighet Lösligt i vatten
(1000g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 20 °C. Förvaras under inert gas. Den är hygroskopisk till sin natur och känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-51-1
Molekylformel C2H3NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 114.094
MDL-nummer MFCD00043386
InChI-nyckel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-namn natrium;2-sulfanylacetat
LEDER C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercaptoacetic acid sodium salt
Smältpunkt >300 °C
pH ∼6
Odör Stank
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 4569109
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Merck Index 14,8692
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1000 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 114.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.