Läs mer
Mercaptoättiksyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 15433089
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15433089 100 g Plastflaska 100g
15423089 25 g Plastflaska 25g
15443089 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60290.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114,094 g/mol
Reagens som skyddar tryptofan vid aminosyraanalys
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-51-1
Molekylformel C2H3NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 114.094
MDL-nummer MFCD00043386
InChI-nyckel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-namn natrium;2-sulfanylacetat
LEDER C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercaptoacetic acid sodium salt
Smältpunkt >300 °C
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HSCH2CO2Na
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4569109
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Formel vikt 114.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.