Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercaptoacetic acid, sodium salt |
| Namnnotering | 98% |
| Smältpunkt | >300,0 °C |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (Jodimetri) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | HSCH2CO2Na |
| Kvantitet | 1 kg |
| Merck Index | 15,8819 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol |
| Formel vikt | 114.09 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Mercaptoacetic acid, sodium salt
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.