Läs mer
Mercaptoethanol, Fisher Chemical
Produktkod. 10306050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306050 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10306050 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/P200/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 60-24-2
Smältpunkt -100°C
Färg Yellow
pH 5.2
Kokpunkt 157°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C2H6OS
MDL-nummer MFCD00004890
Kvantitet 100 mL
Synonym 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
InChI-nyckel DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCS
IUPAC-namn 2-sulfanylethanol
Molekylvikt (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
Ångdensitet 2.69
ChEBI CHEBI:41218
Formel vikt 78.13g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Mercaptoethanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.