Läs mer
β-Mercaptoethylamine hydrochloride,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11378569 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378569 5 g 5g
11388569 25 g 25g
11398569 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378569 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210099505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 5g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 156-57-0
Molekylformel C2H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 113.60
MDL-nummer MFCD00012904
InChI-nyckel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
LEDER [H+].[Cl-].NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽ 98%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn väte 2-aminoetan-1-tiolklorid
Formel vikt 113.6
Fysisk form Pulver