Läs mer
β-Mercaptoethylamine hydrochloride,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398569 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398569 100 g 100g
11378569 5 g 5g
11388569 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398569 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210099580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.00 SEK
    3879.19 SEK / 100g
    Save 195.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 156-57-0
Molekylformel C2H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 113.60
MDL-nummer MFCD00012904
InChI-nyckel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
LEDER [H+].[Cl-].NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽98%
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn 2-aminoetantiol;hydroklorid
Formel vikt 113.6
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • beta-MERCAPTOETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: mercaptamine hydrochloride