Läs mer
β-Mercaptoethylamine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Produktkod. 10174904
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10174904 5 g Amber Glass 5g
10666765 25 g Amber Glass 25g
10586764 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10174904 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP26645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
β-Mercaptoethylamine HCl is used as an antioxidant in several biochemical procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156-57-0
Molekylformel C2H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 113.60
MDL-nummer MFCD00012904
InChI-nyckel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC-namn 2-aminoethanethiol;hydrochloride
LEDER [H+].[Cl-].NCCS
Specifications
Kemiskt namn eller material β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Smältpunkt 66°C
Färg White
pH 3.3 to 5.0
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2776
Formel vikt 113.61
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.