Läs mer
β-Mercaptoethylamine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Produktkod. 10586764
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10586764 100 g Amber Glass 100g
10174904 5 g Amber Glass 5g
10666765 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10586764
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
β-Mercaptoethylamine HCl is used as an antioxidant in several biochemical procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-57-0
Molekylformel C2H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 113.60
MDL-nummer MFCD00012904
InChI-nyckel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC-namn 2-aminoethanethiol;hydrochloride
LEDER [H+].[Cl-].NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Smältpunkt 66°C
Färg White
pH 3.3 to 5.0
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 2776
Formel vikt 113.61
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.