Läs mer
Mercaptopurine Monohydrate, Mikromol™
Produktkod. 18042120
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18042120 250 mg
1 options
Produktkod. 18042120 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1537.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mercaptopurine Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Mercaptopurine monohydrate
CAS 6112-76-1
Analyt- eller komponentnamn 6-Mercaptopurine monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H4 N4 S . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, Azathioprine Impurity B as Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
LEDER O.Sc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-namn 7H-purine-6-thiol;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 170.19
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.0262 g/mol