Läs mer
Mercaptosuccininsyra, 98 %
Produktkod. 11478830
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478830 500 g 500g
11410907 25 g 25g
11420907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23301.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150,148 g/mol
Merkaptosbärnstenssyra används vid framställning av merkaptosbärnstenssyradietylester genom reaktion med etanol. Det används också som ett vitmedel vid metallplätering. Vidare fungerar det som en mellanprodukt för syntes av korrosionsinhibitorer, smutsfumiganter, aktiva farmaceutiska ingredienser och elektropläteringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Merkaptosbärnstenssyra används vid framställning av merkaptosbärnstenssyradietylester genom reaktion med etanol. Det används också som ett vitmedel vid metallplätering. Vidare fungerar det som en mellanprodukt för syntes av korrosionsinhibitorer, smutsfumiganter, aktiva farmaceutiska ingredienser och elektropläteringsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol och aceton. Något lösligt i eter. Olösligt i bensen.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-49-5
Molekylformel C4H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 150.148
MDL-nummer MFCD00004860
InChI-nyckel NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC-namn 2-sulfanylbutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercaptosuccinic acid
Smältpunkt 150 °C till 155 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1099858
Merck Index 14,9343
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och aceton. Lätt löslig i eter. Olöslig i bensen.
Formel vikt 150.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.