Läs mer
Mercaptosuccinic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 70-49-5 |
| Smältpunkt | 145°C to 154°C |
| Molekylformel | HOOCCH2CH(SH)COOH |
| MDL-nummer | MFCD00004860 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Mercaptosuccinic acid, Mercaptosuccinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.15 |
| Kvalitet | Research |