Läs mer
Mercuric Trifluoroacetate, TRC
Produktkod. 30454513
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30454513 500 mg
1 options
Produktkod. 30454513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT786030500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercuric Trifluoroacetate
CAS 13257-51-7
Molekylformel 2(C2HF3O2) . Hg
Kvantitet 500 mg
Synonym Bis(trifluoroacetato)mercury, Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercury Bis(trifluoroacetate), Mercury(2+) Trifluoroacetate, Mercury(II) Bis(trifluoroacetate), Mercury(II) Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid Mercury(2+) Salt
InChI formel InChI=1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
LEDER [Hg].OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn mercury;2,2,2-trifluoroacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 426.62
Formel vikt 429.9564