Description
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Spécification
Spécification
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Flow Cytometry, Immunomicroscopy |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000 |
| Formulation | 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free |
| Host Species | Donkey |
| Immunogen | This Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 1 mg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?