Läs mer
Ansell™ Mercury™ 43-113 Series Gula Aramid Fiber Heavy Weight Handskar
Produktkod. 12659721 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12659721 11 6 par
12669721 10 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12659721 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 43113110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4505.00 SEK
    2725.48 SEK / 6 par
    Save 1779.52 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mercury™ 43-113 Series Yellow Aramid Handskar i toppklass för de mest krävande heta applikationerna. Ger även fantastisk motståndskraft mot skärsår, revor och nötning.
  • Mjuk, bekväm och absorberande
  • Designad för intermittent torr värmekontakt upp till 350 °C
  • Stickad konstruktion
  • Bomull Kevlar™ Aramidfiberfoder
  • Lång stickad mudd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Manschettmaterial Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Gult
Latexfri Ja
Material Para-Aramid
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 11
Temperatur (engelska) Max. 660 °F
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Lång stickad handled
Liner material Bomull
Foder Lined
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Värme-, skär-, riv- och nötningsbeständighet
Serie 43-113