Läs mer
Mercury, 99.99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. 11329751
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-97-6
Molekylformel Hg
Molekylvikt (g/mol) 200.59
MDL-nummer MFCD00011035
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-namn kvicksilver
LEDER [Hg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury
Färg Silver
Densitet 13.5400g/mL
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.99+%
Form Heavy Liquid
Merck Index 15, 5966
Formel vikt 200.59
Procent renhet ≥99.990% (MB)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.