Läs mer
Mercury, 99.999%, (trace metal basis)
Produktkod. p-3776765 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10636402
Brand: Thermo Scientific Acros 193480500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-97-6
Molekylformel Hg
Molekylvikt (g/mol) 200.59
MDL-nummer MFCD00011035
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-namn kvicksilver
LEDER [Hg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury
Färg Silver
Densitet 13.5400g/mL
Kvantitet 50 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.999%
Form Heavy Liquid
Fieser 09,291; 13,174; 15,198; 16,205
Merck Index 15, 5966
Formel vikt 200.59
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.