Läs mer
Kvicksilverbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercuric bromide |
| CAS | 7789-47-1 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | Hg Br2 |
| Synonym | Mercury(II) dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | Br[Hg]Br |
| IUPAC-namn | Dibromokvicksilver |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.4 |
| Formel vikt | 359.8073 |