Läs mer
Mercury, Certified AR for Analysis, Metal, Fisher Chemical™
Produktkod. 10706301 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 10706301
Brand: Fisher Chemical M/3750/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7439-97-6
Molekylformel Hg
Molekylvikt (g/mol) 200.59
MDL-nummer MFCD00011035
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-namn mercury
LEDER [Hg]
Specifikationer
Färg Silver
Smältpunkt -38.9°C
Kokpunkt 356.5°C
Kvantitet 250 g
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 0.01 hPa at 20°C
Form Liquid
Formel vikt 200.59g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.