Läs mer
Kvicksilver, elektronisk kvalitet, 99,9998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405935
Change view
Kvantitet:
4540 g
Förpackningsstorlek:
4540g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405935 4540 g 4540g
1 options
Produktkod. 15405935 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010242.=B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-97-6
Molekylformel Hg
Molekylvikt (g/mol) 200.59
MDL-nummer MFCD00011035
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-namn mercury
LEDER [Hg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury
Färg Silver
Kvantitet 4540 g
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.9998% (Metals basis)
Form Liquid
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN2809
Synonym hydrargyrum, quicksilver
Procent renhet 99.9998%
Kvalitet Electronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.