missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kvicksilver, elektronisk kvalitet, 99,9998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7048351
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2270 g
Förpackningsstorlek:
2270g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15495925

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010242.=A

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7439-97-6
Molekylformel Hg
Molekylvikt (g/mol) 200.59
MDL-nummer MFCD00011035
InChI-nyckel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-namn kvicksilver
LEDER [Hg]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mercury
Färg Silver
Kvantitet 2270 g
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.9998% (Metals basis)
Form Vätska
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2809
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
Procent renhet 99.9998%
Kvalitet Elektronisk
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.