Läs mer
Kvicksilver(I)klorid, 99+%, extra rent
Produktkod. 10589813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10589813 500 g Plastflaska 500g
10338110 5 g Plastflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10589813 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213125000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10112-91-1
Molekylformel Cl2Hg2
Molekylvikt (g/mol) 472.08
MDL-nummer MFCD00011043
InChI-nyckel ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC-namn klorkvicksilver
LEDER Cl[Hg].Cl[Hg]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(I) chloride
Smältpunkt 400,0 °C
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt
Fysisk form Amorft pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min. (Jodimetri)
Linjär formel Hg2Cl2
Merck Index 15, 5962
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: olösliga i eter och alkohol
Formel vikt 472.08
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 7.15g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(I) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.