Läs mer
Mercury(I) fluoride, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11399267
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11399267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040130.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13967-25-4
MDL-nummer MFCD00016136
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(I) fluoride
Smältpunkt 570°C (decomposition)
Fysisk form Powder
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2025
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water
Formel vikt 439.18
Procent renhet ≥97%
Odör Odorless
Densitet 8.73 g/mL