Läs mer
Mercury(I) nitrate dihydrate, 97%
Produktkod. 11407737
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11407737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16268.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7782-86-7 | Hg2(NO3)2·2H2O
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with alcohols, sulfur and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-86-7
Molekylformel Hg2(NO3)2·2H2O
MDL-nummer MFCD00150812
Synonym Mercurous nitrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(I) nitrate dihydrate
Smältpunkt 70°C
Kvantitet 50 g
Linjär formel Hg2(NO3)2·2H2O
UN-nummer UN1627
Merck Index 14,5896
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 561.22 (525.19 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 4.79
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.