Läs mer
Kvicksilver(I)nitratdihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10796101 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 10796101
Brand: Fisher Chemical M/3550/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
CAS 7782-86-7
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel H4Hg2N2O8
MDL-nummer 150812
InChI-nyckel LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn dimercury(1+) dihydrate dinitrate
Molekylvikt (g/mol) 561.22
Formel vikt 561.22g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.