Läs mer
Kvicksilver(I) Nitratdihydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 70°C |
| CAS | 7782-86-7 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | H4Hg2N2O8 |
| MDL-nummer | 150812 |
| InChI-nyckel | LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC-namn | dimercury(1+) dihydrate dinitrate |
| Visa mer |