Läs mer
Kvicksilver(I)sulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10677474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
Produktkod. 10677474
Brand: Thermo Scientific Acros 389921000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-36-0
Molekylvikt (g/mol) 497.24
MDL-nummer MFCD00016138
InChI-nyckel MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercurous sulfate, dimercury sulfate, dimercury sulphate, mercury i sulfate, sulfuric acid, dimercury 1+ salt, unii-pi950n9dys, mercurous sulphate, sulfuric acid, dimercury 1++ salt, pi950n9dys
PubChem CID 24545
IUPAC-namn kvicksilver(1+);sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Hg+].[Hg+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(I) sulfate
Färg Beige eller Vit-Gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel Hg2O4S
Linjär formel Hg2SO4
Merck Index 15, 5965
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.06g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in diluted nitric acid
Formel vikt 497.24
Procent renhet 97%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(I) sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.