Läs mer
Mercury ICV Standard (Second Source): Hg @ 10 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17917729
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17917729 100 ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17917729 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGISHG100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Mercury ICV Standard (Second Source): Hg @ 10 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury
CAS 7439-97-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Mercury
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Hg
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver
InChI formel InChI=1S/Hg
LEDER [Hg]
IUPAC-namn mercury
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 200.59
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 201.971 g/mol