Läs mer
Kvicksilver(II)acetat, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kvicksilveracetat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det används vid oxymercuration av dubbelbindningar. Kvicksilveracetat används i icke-vattenhaltig titrering. Det används vid tillverkning av fenylkvicksilverföreningar som har farmaceutiska tillämpningar. Det tar bort acetamidometylskyddsgruppen från skyddad tiol och omvandlar tiokarbonatestrar till ditiokarbonater. Det främjar tillsatsen av hydroxid och alkoxid över kol-kol dubbelbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mercury(II) acetate |
| Smältpunkt | 179°C to 182°C |
| Färg | Rött |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 50 g |
| Analysprocentintervall | 98.0% min. |
| Beilstein | 3563831 |
| Löslighetsinformation | Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether. |
| Formel vikt | 318.68 |
| Kvalitet | ACS |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Mercury(II) acetate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercuric acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.