Läs mer
Kvicksilver(II)acetat, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3257045
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11311619
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012273.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Kvicksilveracetat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det används vid oxymercuration av dubbelbindningar. Kvicksilveracetat används i icke-vattenhaltig titrering. Det används vid tillverkning av fenylkvicksilverföreningar som har farmaceutiska tillämpningar. Det tar bort acetamidometylskyddsgruppen från skyddad tiol och omvandlar tiokarbonatestrar till ditiokarbonater. Det främjar tillsatsen av hydroxid och alkoxid över kol-kol dubbelbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1600-27-7
Molekylformel C4H6HgO4
Molekylvikt (g/mol) 318.68
MDL-nummer MFCD00012165
InChI-nyckel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC-namn kvicksilver(2+);diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) acetate
Smältpunkt 179°C to 182°C
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.0% min.
Beilstein 3563831
Löslighetsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formel vikt 318.68
Kvalitet ACS
Odör Weak
Känslighet Light sensitive
Utseende White crystals
Densitet 3.28 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(II) acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Mercuric acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.