Läs mer
Mercury(II) Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10508250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
250g, Plastic powder jar
Produktkod. 10508250
Brand: Fisher Chemical M/2650/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 179°C
CAS 1600-27-7
Färg White
pH 4.4
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel C4H6HgO4
MDL-nummer 12165
InChI-nyckel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn mercury(2+) diacetate
Molekylvikt (g/mol) 318.68
Formel vikt 318.67g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercuric acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.