Läs mer
Mercury(II) Acetate, TRC
Produktkod. 30478404
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30478404 50 g
1 options
Produktkod. 30478404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22549050G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mercury(II) Acetate
CAS 1600-27-7
Molekylformel C4 H6 Hg O4
Kvantitet 50 g
Synonym Bis(acetyloxy)mercury, Diacetoxymercury, Mercuric Acetate, Mercuric Diacetate, Mercuric(II) Acetate, Mercury Acetate, Mercury Acetate (Hg(O2C2H3)2), Mercury Diacetate, Mercury(2+) Acetate, Mercury(II) Acetate, Mercury(II) Diacetate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
LEDER CC(=O)O[Hg]OC(=O)C
IUPAC-namn diacetyloxymercury
Molekylvikt (g/mol) 318.68
Formel vikt 319.9972