Läs mer
kvicksilver(II)bromid,≥ 99,0 % (utfällningstitrering), Puriss. pa, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15637270 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15637270 50 g Glasflaska 50g
1 options
Produktkod. 15637270 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 8335350G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (utfällningstitrering)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 322°C
Kemiskt namn eller material Mercury(II) bromide
Smältpunkt 237°C
CAS 7789-47-1
Färg Violett till vitt
pH 4.5 (at 5.00g/L)
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Molekylformel Br2Hg
Linjär formel HgBr2
MDL-nummer MFCD00011040
UN-nummer UN1634
Synonym mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
InChI-nyckel NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
LEDER Br[Hg]Br
IUPAC-namn dibromkvicksilver
Molekylvikt (g/mol) 360.4
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Formel vikt 360.4g/mol
Procent renhet ≥99.0% (precipitation titration)
Kvalitet ACS/puriss. p.a.
Odör Odorless
Förpackning Glasflaska
Ångtryck 1mmHg (136.5°C)
Densitet 6.1g/cu.cm at 25°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mercury(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercury dibromide