Läs mer
Kvicksilver(II) bromid, ACS
Produktkod. 11460111
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460111 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11460111 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044816.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360,4 g/mol
Kvicksilver(II)bromid används som reagens i Koenigs-Knorr-reaktionen, som bildar glykosidbindningar på kolhydrater. Det används också för att testa förekomsten av arsenik, som rekommenderas av farmakopén.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-47-1
Molekylformel Br2Hg
Molekylvikt (g/mol) 360.4
MDL-nummer MFCD00011040
InChI-nyckel NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
IUPAC-namn dibromkvicksilver
LEDER Br[Hg]Br
Specifications
Kokpunkt 322 °C till 325 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Mercury(II) bromide
Smältpunkt 236 °C
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Ångtryck 1 mm Hg vid 137 °C
Densitet 6.05
Löslighetsinformation Löslig i het alkohol, metanol, HCl, HBr
Formel vikt 360.4
Kvalitet ACS
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.