Läs mer
Mercury(II) Bromide, Supelco™
Produktkod. 15894430
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894430 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15894430 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1044210050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-47-1
Specifikationer
Kokpunkt 322°C/1013 hPa (sublimed)
Kemiskt namn eller material Mercury(II) Bromide
Smältpunkt 237°C
Kvantitet 50 g
MDL-nummer MFCD00011040
Synonym Mercury(II) bromide, Mercury(II) bromide
Molekylvikt (g/mol) 360.4
Kvalitet Research
Densitet 6.1 g/cm3 at 25°C